3-(Trifluorométhyl)pyrazole
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
CFF183.10 CFF183.25 CFF183.50 007661-5G 007661-1G
CHMPCFF183.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF183.10 CHMPCFF183.25 CHMPCFF183.50 FLUO007661-5G FLUO007661-1G
3-(Trifluorométhyl)pyrazole
3-(Trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00115018
Numéro CAS: 20154-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité