3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
021349-1G 021349-5G 021349-25G
FLUO021349-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021349-1G FLUO021349-5G FLUO021349-25G
3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NS
MW: 151,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01567258
Numéro CAS: 53515-17-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité