3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26311.MD H26311.03
H26311.MDEA 27.9 EUR InStock
H26311.MD H26311.03
3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide ≥97%
3-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 53515-17-6 Molecular Formula: C8H6F3NS Formula Weight: 205.20 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01567258
Formule: C₈H₆F₃NS
MW: 151,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567258
Numéro CAS: 53515-17-6
EINECS: None
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité