3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20620.06EA 32.8 EUR InStock
B20620.06 B20620.14
3,4,5-Trihydroxybenzamide ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzamide
Formule: C₇H₇NO₄
Point d'ébullition: 403 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014800
Numéro CAS: 618-73-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité