3,4,5-Trihydroxybenzamide, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
566039-5GEA 131 EUR InStock
566039-5G 566039-25G
3,4,5-Trihydroxybenzamide, Sigma-Aldrich®
3,4,5-Trihydroxybenzamide
Formule: C₇H₇NO₄
Point d'ébullition: 403 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 224,..229 °C (déc., lit.)
Numéro MDL: MFCD00014800
Numéro CAS: 618-73-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Beige and Faint Brown to Brown
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 48.5 - 51.0 %
Nitrogen 8.0 - 8.5 %
Purity (HPLC) ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité