3,4-Diaminobenzoate de méthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
RDP00052DA RDP00052EA
MAYBRDP00052DAEA 0 EUR InStock
MAYBRDP00052DA MAYBRDP00052EA
3,4-Diaminobenzoate de méthyle
3,4-Diaminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…110 °C
Numéro MDL: MFCD00017098
Numéro CAS: 36692-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité