3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
133170010 133170050 133170250
ACRO133170010EA 41.2 EUR InStock
ACRO133170010 ACRO133170050 ACRO133170250
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione 97%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₁₂H₁₈O₄
Point d'ébullition: 121…122 °C (.2 mmHg)
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037150
Numéro CAS: 2892-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 76.56 to 82.94 % C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité