3,4-Difluorobenzènesulfonamide
CFF1019.1 005522-1G 005522-5G
CHMPCFF1019.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1019.1 FLUO005522-1G FLUO005522-5G
3,4-Difluorobenzènesulfonamide
3,4-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00728800
Numéro CAS: 108966-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité