3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
154020050 154020250 154021000
ACRO154020050EA 79.2 EUR InStock
ACRO154020050 ACRO154020250 ACRO154021000
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione 99%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₄H₂O₄
Point de fusion: 293 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001334
Numéro CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité