3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15169.22 A15169.03 A15169.06 A15169.14
A15169.22EA 519 EUR InStock
A15169.22 A15169.03 A15169.06 A15169.14
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98%
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Purity: 98+% CAS No.: 2892-51-5 Molecular Formula: C4H2O4 Formula Weight: 114.06 Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 774275 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001334
Formule: C₄H₂O₄
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 190 °C (374 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001334
Numéro CAS: 2892-51-5
EINECS: 220-761-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité