3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
A18186.06 A18186.03
A18186.06EA 195 EUR InStock
A18186.06 A18186.03
3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98%
3,4-Diméthoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Purity: 98% CAS No.: 5222-73-1 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00101316
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…56 °C
Numéro MDL: MFCD00101316
Numéro CAS: 5222-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité