3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
006039-1G 006039-5G
FLUO006039-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006039-1G FLUO006039-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₅H₂F₆N₂
MW: 204,07 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00153672
Numéro CAS: 14704-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité