3,5-Diaminobenzoate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3,5-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-diaminobenzoate
L10848.09 L10848.18
L10848.09EA 70.6 EUR InStock
L10848.09 L10848.18
3,5-Diaminobenzoate de méthyle ≥99%
3,5-Diaminobenzoate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 1949-55-9 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Odour: Odourless Melting Point: 131-134° Beilstein Reference: 2363309 MDL No.: MFCD00041433
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041433
Numéro CAS: 1949-55-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité