3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBRH00194DAEA 0 EUR InStock
MAYBRH00194DA CHMPRH00194.250
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017605
Numéro CAS: 2314-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité