3,5-Difluorobenzènesulfonamide
013812-5G 013812.25G 013812-1G
FLUO013812-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013812-5G FLUO013812.25G FLUO013812-1G
3,5-Difluorobenzènesulfonamide
3,5-Difluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD02091379
Numéro CAS: 140480-89-3
ONU: 3144
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité