3,5-Dinitrobenzamide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15588500EA 110 EUR InStock
EHERC15588500
3,5-Dinitrobenzamide
3,5-Dinitrobenzamide
Formule: C₇H₅N₃O₅
MW: 211,13 g/mol
Point de fusion: 183 °C
Numéro MDL: MFCD00007985
Numéro CAS: 121-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité