3,5-Dinitrobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21865.14 B21865.22
B21865.14EA 75.1 EUR InStock
B21865.14 B21865.22
3,5-Dinitrobenzamide ≥98%
3,5-Dinitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 121-81-3 Molecular Formula: C7H5N3O5 Formula Weight: 211.13 Melting Point: 181-183° Merck Reference: 14,6612 MDL No.: MFCD00007985
Formule: C₇H₅N₃O₅
MW: 211,13 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007985
Numéro CAS: 121-81-3
EINECS: 204-499-8
Merck Index: 14,6612
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité