Amino-3-dichloro-2,6-pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31598.06 H31598.14
H31598.06EA 73.3 EUR InStock
H31598.06 H31598.14
Amino-3-dichloro-2,6-pyridine 97%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 62476-56-6 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD00023417
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120…124 °C
Densité: 1.497 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023417
Numéro CAS: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité