3-Amino-2-naphtol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-2-hydroxynaphthalene, 3-Aminonaphthalen-2-ol
B24570.03 B24570.06 B24570.14
B24570.03EA 61.5 EUR InStock
B24570.03 B24570.06 B24570.14
3-Amino-2-naphtol 97%
3-Amino-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 5417-63-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Odour: Odourless Melting Point: 232-238° MDL No.: MFCD00004113
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point de fusion: 232…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004113
Numéro CAS: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité