3-Amino-4-iodopyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-3-pyridylamine
H50023.03EA 131 EUR InStock
H50023.03 H50023.06
3-Amino-4-iodopyridine 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Point de fusion: 55…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971334
Numéro CAS: 105752-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité