3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22529.14 B22529.22
B22529.14EA 82.5 EUR InStock
B22529.14 B22529.22
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) 95%
3-Amino-9-ethyl carbazole
Purity: 95% CAS No.: 132-32-1 Molecular Formula: C14H14N2 Formula Weight: 210.28 Odour: Odourless Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD00004964
Formule: C₁₄H₁₄N₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004964
Numéro CAS: 132-32-1
EINECS: 205-055-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité