3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) 90% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
147870050 147870250 147871000
ACRO147870050EA 35.3 EUR InStock
ACRO147870050 ACRO147870250 ACRO147871000
3-Amino-9-éthylcarbazole (AEC) 90% tech.
3-Amino-9-ethyl carbazole
Formule: C₁₄H₁₄N₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004964
Numéro CAS: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité