Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™, grade Gradient approprié pour l'analyse des HAP, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle
00683-2.5LEA 434 EUR InStock
00683-2.5L
Acétonitrile ≥99.9% (par GC), CHROMASOLV™, grade Gradient approprié pour l'analyse des HAP, Riedel-de Haën™
Acétonitrile
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV profile by HPLC
  • Low impurity gradient LC baseline
Beilstein Number: 741857
Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -46 °C
Densité: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00071
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Density (D 20/4) 0.765 - 0.794
Refractive index (n 20/D) 1.343 - 1.345
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0005 %
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance at 230 nm Max. 0.005
Absorbance at 215 nm Max. 0.01
Absorbance at 200 nm Max. 0.04
Fluorescent substances complying
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité