3-Aminothiobenzamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H51806.03 H51806.06
H51806.03EA 89 EUR InStock
H51806.03 H51806.06
3-Aminothiobenzamide 97%
3-Aminothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 78950-36-4 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Melting Point: 127-131° MDL No.: MFCD04973325
Formule: C₇H₈N₂S
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973325
Numéro CAS: 78950-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité