3-Bromo-5-nitrosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
L07071.03 L07071.06 L07071.14
L07071.03EA 28.2 EUR InStock
L07071.03 L07071.06 L07071.14
3-Bromo-5-nitrosalicylaldéhyde ≥98%
3-Bromo-5-nitrosalicylaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 16789-84-7 Molecular Formula: C7H4BrNO4 Formula Weight: 246.02 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1213613
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Point de fusion: 147…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051833
Numéro CAS: 16789-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité