3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24729.06 B24729.14
B24729.06EA 43.5 EUR InStock
B24729.06 B24729.14
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldéhyde
Purity: 97+% CAS No.: 2973-78-6 Molecular Formula: C7H5BrO2 Formula Weight: 201.02 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2205318
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017348
Numéro CAS: 2973-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité