3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
H26197.03 H26197.06
H26197.03EA 32.2 EUR InStock
H26197.03 H26197.06
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97%
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 477535-41-4 Molecular Formula: C8H4BrF3O Formula Weight: 253.02 Refractive Index: 1.5110
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059506
Numéro CAS: 477535-41-4
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité