3-Bromo-5-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19925.03EA 22.8 EUR InStock
A19925.03 A19925.06
3-Bromo-5-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97%
3-Bromo-5-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₉BrO₃
Point de fusion: 141…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173904
Numéro CAS: 3111-37-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité