5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
016231-5G 016231-1G
FLUO016231-5GEA 0 EUR InStock
FLUO016231-5G FLUO016231-1G
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411574
Numéro CAS: 831203-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité