5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO379570050EA 51.5 EUR InStock
ACRO379570050 ACRO379570250
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,44 g/mol
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222270
Numéro CAS: 67443-38-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité