3-Bromobenzènesulfonamide
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00520DA TL00520EA
MAYBTL00520DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00520DA MAYBTL00520EA
3-Bromobenzènesulfonamide
3-Bromobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084903
Numéro CAS: 89599-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité