3-Bromobenzènesulfonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25681.03 B25681.06
B25681.03EA 35.3 EUR InStock
B25681.03 B25681.06
3-Bromobenzènesulfonamide ≥97%
3-Bromobenzènesulfonamide
Purity: 97% CAS No.: 89599-01-9 Molecular Formula: C6H6BrNO2S Formula Weight: 236.09 Melting Point: 154-158° MDL No.: MFCD00084903
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084903
Numéro CAS: 89599-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité