Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
TL00453.1 TL00453EA
MAYBTL00453.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00453.1 MAYBTL00453EA
Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Point de fusion: 72 °C
Numéro MDL: MFCD00052198
Numéro CAS: 80563-86-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité