Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque 97%, JRD
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
H32038.03 H32038.06
H32038.03EA 39.6 EUR InStock
H32038.03 H32038.06
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque 97%, JRD
Acide 3-chloro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
Purity: 97% CAS No.: 115754-20-6 Molecular Formula: C8H4ClF3O2 Formula Weight: 224.57 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD04972755
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972755
Numéro CAS: 115754-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité