3-Chloro-4-fluorothiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11132.03 L11132.MD
L11132.03EA 107 EUR InStock
L11132.03 L11132.MD
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide ≥97%
3-Chloro-4-fluorothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 130560-97-3 Molecular Formula: C7H5ClFNS Formula Weight: 189.64 Melting Point: 129-130° Beilstein Reference: 7757675 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042478
Formule: C₇H₅ClFNS
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042478
Numéro CAS: 130560-97-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité