Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chlorure de 2-chloro-p-toluènesulfonyle
L19886.03EA 50.4 EUR InStock
L19886.03 L19886.14 L19886.06
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥99%
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Point d'ébullition: 155…156 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203987
Numéro CAS: 42413-03-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité