Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chlorure de 2-chloro-p-toluènesulfonyle
MAYBTL00685DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00685DA MAYBTL00685EA MAYBTL00685.0005 MAYBTL00685.50
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 3-chloro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00203987
Numéro CAS: 42413-03-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité