Chlorure de 3-chloro-4-nitrobenzènesulfonyle
Synonyms: 3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
013807-1G 013807-5G
FLUO013807-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013807-1G FLUO013807-5G
Chlorure de 3-chloro-4-nitrobenzènesulfonyle
Chlorure de 3-chloro-4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂NO₄S
MW: 256,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973767
Numéro CAS: 64835-30-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité