Acide 5-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Synonyms: 5-Chloro-2-trifluoromethylbenzoic acid, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
005711-5G 005711-1G
FLUO005711-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005711-5G FLUO005711-1G
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631353
Numéro CAS: 654-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité