Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26020.06EA 149 EUR InStock
H26020.06
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle
Formule: C₈H₈Cl₂O₃S
MW: 255,12 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445709
Numéro CAS: 889939-48-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité