2-Fluoropyridine-3-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19538.06EA 132 EUR InStock
L19538.06 L19538.03
2-Fluoropyridine-3-carbonitrile ≥98%
2-Fluoropyridine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095082
Numéro CAS: 3939-13-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité