3-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
Synonyms: 3-Fluoro-4-tolualdehyde, 3-Fluoro-p-tolylaldehyde, 3-Fluoro-p-tolualdehyde
005784-5G 005784-25G
FLUO005784-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005784-5G FLUO005784-25G
3-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
3-Fluoro-4-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631532
Numéro CAS: 177756-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité