Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19516.03EA 49.1 EUR InStock
L19516.03 L19516.06
Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥97%
Chlorure de 3-fluoro-4-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094389
Numéro CAS: 90260-13-2
EINECS: 000-000-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité