Fluorure de 3-fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31979.MDEA 57.3 EUR InStock
H31979.MD H31979.03
Fluorure de 3-fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle ≥98%
Fluorure de 3-fluoro-4-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
MW: 239,61 g/mol
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412240
Numéro CAS: 86156-93-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité