Chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Fluor-6-methylbenzenesulphonyl chloride
TL00317.1 TL00317EA
MAYBTL00317.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00317.1 MAYBTL00317EA
Chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 5-fluoro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,64 g/mol
Point d'ébullition: 155…158 °C (50 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00052958
Numéro CAS: 445-05-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité