Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle

Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester

034754-25G 034754-1G 034754-5G
FLUO034754-25GEA 0 EUR InStock
FLUO034754-25G FLUO034754-1G FLUO034754-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle
5-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425619
Numéro CAS: 393-85-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité