Furan-3-boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
359401000 359405000 359400025
ACRO359401000EA 23.8 EUR InStock
ACRO359401000 ACRO359405000 ACRO359400025
Furan-3-boronic acid 97%
Furan-3-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01319007
Numéro CAS: 55552-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité