Furan-3-boronic acid
Synonyms: 3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
011038-5G 011038-1G
FLUO011038-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011038-5G FLUO011038-1G
Furan-3-boronic acid
Furan-3-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
MW: 111,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319007
Numéro CAS: 55552-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité