3-Hydroxyflavone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2-phényl-4H-benzo[b]pyranne-4-one3-Hydroxy-2-phényl-4-benzopyrone
A18110.06EA 108 EUR InStock
A18110.06 A18110.03
3-Hydroxyflavone ≥98%
3-Hydroxyflavone
Formule: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Point d'ébullition: 411 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006832
Numéro CAS: 577-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité