3-Mercapto-1-hexanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Mercaptohexan-1-ol
B21965.06 B21965.14
B21965.06EA 66.5 EUR InStock
B21965.06 B21965.14
3-Mercapto-1-hexanol 96%
3-Mercapto-1-hexanol
Purity: 96% CAS No.: 51755-83-0 Molecular Formula: C6H14OS Formula Weight: 134.24 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1846873 MDL No.: MFCD00792515
Formule: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C
Densité: 0.974
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792515
Numéro CAS: 51755-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité